Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
50439-1L
50439-1LEA 76.9 EUR InStock
50439-1L
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, Supelco®
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 39
Point de fusion: -101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57680f1dd0f615218c3ca9aeeb229bae28e0d4c5&vid=4bb5b6c6b445d1dd0cdc0721ab4a29c03b23b425&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité