Potassium hydroxyde 0.23 mol/l (0.23 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
5045.9010EA 78.6 EUR InStock
5045.9010
Potassium hydroxyde 0.23 mol/l (0.23 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Densité: 1.009 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 0
ONU: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0,2185 - 0,2415 mol/l
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité