Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
5046.9010EA 149 EUR InStock
5046.9010
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 0
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0,1235 - 0,1365 mol/l
Density (20/4) 1 - 1,02
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité