Acétate de benzyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
50475-5ML
50475-5MLEA 124 EUR InStock
50475-5ML
Acétate de benzyle, Supelco®
Acétate de benzyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008712
Numéro CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=747191ff73f5e7c03e03f4fd8eda29ef4d0415a8&vid=92dde70d8e3ad3be758ba902166fb82c36c8f0f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité