N-Méthyl-2-pyrrolidone VLSI, Qualité électronique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
50489118.320EA 203 EUR InStock
50489118.320
N-Méthyl-2-pyrrolidone VLSI, Qualité électronique
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
ATTEINDRE: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.5 %
Identification (IR) Passes test
Colouration ≤ 50 APHA
Particle size(>0.50 μm)(/ml)(at filling) ≤ 80
Resistivity (MOhm-cm) ≥ 1
Free acid (as C₂H₅COOH) ≤ 50 ppm
Free amine (as methylamine) ≤ 20 ppm
Water ≤ 1000 ppm
Cl (Chloride) ≤ 500 ppb
PO₄ (Phosphate) ≤ 1000 ppb
SO₄ (Sulphate) ≤ 500 ppb
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 50 ppb
As (Arsenic) ≤ 10 ppb
Au (Gold) ≤ 10 ppb
B (Boron) ≤ 10 ppb
Ba (Barium) ≤ 50 ppb
Be (Beryllium) ≤ 10 ppb
Bi (Bismuth) ≤ 10 ppb
Ca (Calcium) ≤ 50 ppb
Cd (Cadmium) ≤ 10 ppb
Co (Cobalt) ≤ 10 ppb
Cr (Chromium) ≤ 10 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 20 ppb
Ga (Gallium) ≤ 10 ppb
Ge (Germanium) ≤ 10 ppb
In (Indium) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 50 ppb
Li (Lithium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 20 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Mo (Molybdenum) ≤ 20 ppb
Na (Sodium) ≤ 100 ppb
Ni (Nickel) ≤ 5 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Pt (Platinum) ≤ 5 ppb
Sb (Antimony) ≤ 5 ppb
Sn (Tin) ≤ 10 ppb
Sr (Strontium) ≤ 5 ppb
Ti (Titanium) ≤ 10 ppb
Tl (Thallium) ≤ 10 ppb
V (Vanadium) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Zr (Zirconium) ≤ 10 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité