Propanol-2 SLSI, qualité électronique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
50489128.320EA 158 EUR InStock
50489128.320
Propanol-2 SLSI, qualité électronique
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.90 %
Identification by GC Conforms
Particle size (>0.50 μm)(/ml)(at filling) ≤ 100
Resistivity (MOhm-cm) ≥ 20
Water ≤ 200 ppm
Cl (Chloride) ≤ 100 ppb
PO₄ (Phosphate) ≤ 100 ppb
SO₄ (Sulphate) ≤ 100 ppb
Ag (Silver) ≤ 1.00 ppb
Al (Aluminium) ≤ 1.00 ppb
As (Arsenic) ≤ 1.00 ppb
Au (Gold) ≤ 1.00 ppb
B (Boron) ≤ 1.00 ppb
Ba (Barium) ≤ 1.00 ppb
Be (Beryllium) ≤ 1.00 ppb
Bi (Bismuth) ≤ 1.00 ppb
Ca (Calcium) ≤ 1.00 ppb
Cd (Cadmium) ≤ 1.00 ppb
Co (Cobalt) ≤ 1.00 ppb
Cr (Chromium) ≤ 1.00 ppb
Cu (Copper) ≤ 1.00 ppb
Fe (Iron) ≤ 1.00 ppb
Ga (Gallium) ≤ 1.00 ppb
Ge (Germanium) ≤ 1.00 ppb
In (Indium) ≤ 1.00 ppb
K (Potassium) ≤ 1.00 ppb
Li (Lithium) ≤ 1.00 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 1.00 ppb
Mn (Manganese) ≤ 1.00 ppb
Mo (Molybdenum) ≤ 1.00 ppb
Na (Sodium) ≤ 2.00 ppb
Ni (Nickel) ≤ 1.00 ppb
Pb (Lead) ≤ 1.00 ppb
Pt (Platinum) ≤ 1.00 ppb
Sb (Antimony) ≤ 1.00 ppb
Sn (Tin) ≤ 1.00 ppb
Sr (Strontium) ≤ 1.00 ppb
Ti (Titanium) ≤ 1.00 ppb
Tl (Thallium) ≤ 1.00 ppb
V (Vanadium) ≤ 1.00 ppb
Zn (Zinc) ≤ 1.00 ppb
Zr (Zirconium) ≤ 1.00 ppb
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 2,5 L 50489128.320
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité