Discovery® RP-Amide C16 HPLC Columns
Fournisseur: Merck
505013 505064 505005 50501321 505080 505099 59578-U 569320-U
505013.EA 801 EUR InStock
505013. 505064. 505005. 50501321. 505080. 505099. 59578-U 569320-U
Discovery® RP-Amide C16 HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
The Discovery® RP-Amide C16 HPLC Column with unique retention and selectivity.
  • Polar-embedded, palmitamidopropyl reversed phase columns with unique retention and selectivity
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Due to the nature of the bonded phase, we do not recommend the RP-Amide C16 be used for LC-MS application
  • Impurity: <10 ppm metals
  • Surface coverage: 2,6 µmol/m²
Designed to meet the exacting requirements of pharmaceutical analysis and purification. Discovery® columns are also ideal for all application segments requiring reversed phase HPLC.
Informations de commande: Column test certificate available inside the box.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité