Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide palmitique, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid

506345-25
506345-25EA 240 EUR InStock
506345-25
Acide palmitique, Millipore®
Acide palmitique


Formule: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité