Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butylphénol

Fournisseur: Merck

506761
506761.EA 36.2 EUR InStock
506761.
4-tert-Butylphénol
4-tert-Butylphénol


Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002367
Numéro CAS: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f52926481d4b70178ec90e99c6271aabc5e38b5c&vid=f52926481d4b70178ec90e99c6271aabc5e38b5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité