Acide pyridine-2,6-dicarboxylique 0.02 M dans l'eau concentré d'éluant, pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
50972-1L
50972-1LEA 56.4 EUR InStock
50972-1L
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique 0.02 M dans l'eau concentré d'éluant, pour la chromatographie d'ions
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
This certified eluent concentrate for ion chromatography is traceable by potentiometric titration to NIST Standard Reference Material.
Prepared with 2,6-pyridinecarboxylic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Certifications: It is certified in accordance with ISO Guide 31.
Formule: C₇H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00006299
Numéro CAS: 499-83-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4944799031b84af2c8194119dfb246938aec65&vid=23f9715bf7de3eb8269f00f983e49e60e60242dc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité