Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide activated I, LiChropur™ pour dérivatisation GC activated with ethanethiol and ammonium iodide, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide

50992-25ML-F 50992-5ML-F 50992-10X1ML-F
50992-25ML-FEA 712 EUR InStock
50992-25ML-F 50992-5ML-F 50992-10X1ML-F
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide activated I, LiChropur™ pour dérivatisation GC activated with ethanethiol and ammonium iodide, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide


Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Remarks on GC Suitable for the silylation of testosterone
Refractive index N20/D 1.379 - 1.381
Proton NMR spectrum Confroms to structure

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité