Tamiseuse analytique AS 400 control
Fournisseur: Retsch GmbH
30.022.0001
510-0048EA 5940 EUR InStock
510-0048
Tamiseuse analytique AS 400 control
Agitateurs Tamiseurs
Avec mouvement circulaire horizontal, pour tamis 100/150/200/203/305 et diamètre de 400 mm
Utilisé pour le tamisage de produits secs. Les substances à gros grains et à grains fins, que l'on trouve dans les domaines de la mouture, de la brasserie, de l'industrie chimique, des carrières, des sols, de la menuiserie et de l'industrie du plastique peuvent être séparées de façon exacte. Le mouvement circulaire horizontal du produit à tamiser est particulièrement adapté à la séparation de certains produits, tels que le grain moulu, les attelles et matériaux similaires. Pour les tests de matières plastiques (moulage par l'image est granuleuse), la norme DIN 53 477 nécessite le mouvement de tamisage circulaire.
Certifications: Conforme à la norme DIN et ISO 9000 ff
Informations de commande: livrée sans tamis, ni accessoires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité