VWR® Système de tamisage par ultrasons
Fournisseur: HAVER & BOECKER
510-1274EA 4310 EUR InStock
510-1274 510-1276 510-1275
VWR® Système de tamisage par ultrasons
Agitateurs Tamiseurs
L'utilisation de la variation de fréquence ultrasonique pour le tamisage dec ontrôle permet même de tamiser des poudres présentant des coupes de séparation ≤300 microns. Il suffit pour cela de grouper au moins une tamiseuse de test HAVER avec un système de variation de fréquence.
Le système de variation de fréquence ultrasonique comporte un anneau de fixation connecté à un générateur par un convertisseur. Le générateur convertit l'énergie électrique en énergie haute fréquence, elle-même convertie par le convertisseur en énergie mécanique et transmise à l'anneau de fixation. Les ondes sonores font osciller à haute fréquence le châssis du tamis de contrôle. Ces oscillations sont transmises au tissu du tamis de test, qui les répartit uniformément.
Les oscillations du tissu du tamis de test réduisent la résistance à la friction entre les grains et l'écran. Cela réduit la tendance au blocage, pour un meilleur rendement. La période de tamisage de contrôle se termine donc bien plus vite. Le tamisage de contrôle de certains produits complexes est ainsi plus facile ou devient possible.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité