Tamiseuse analytique AS 200 jet
Fournisseur: Retsch GmbH
30.027.0001
510-1379EA 9520 EUR InStock
510-1379
Tamiseuse analytique AS 200 jet
Agitateurs Tamiseurs
La tamiseuse à jet d'air analytique Retsch est particulièrement adaptée à la dispersion et la désagglomération des poudres fines. Les applications typiques incluent les matériaux de construction, la farine, les épices, le plastique et les produits pharmaceutiques. Le logiciel d'évaluation EasySieve® peut être utilisé pour des évaluations et documentations automatiques.
  • Résultats reproductibles grâce à la fonction Mailles ouvertes qui réduit le nombre de particules à proximité des mailles
  • Mode démarrage rapide pour un fonctionnement facilité
  • Courtes durées
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité