Portoir pour tamis
Fournisseur: Retsch GmbH
32.012.0001
510-1991EA 326 EUR InStock
510-1991
Portoir pour tamis
Portoirs Portoirs pour tamis
Contient un maximum de 10 tamis dont le diamètre ne peut excéder les 203 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité