5(6)-Carboxy-2′,7′- dichlorofluorescein diacetate mélange d'isomères ≥98% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
Attention
51016
51016.EA 219 EUR InStock
51016.
5(6)-Carboxy-2′,7′- dichlorofluorescein diacetate mélange d'isomères ≥98% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
5(6)-Carboxy-2′,7′- dichlorofluorescein diacetate
5-(and-6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate is membrane-permeant and thus can be loaded into cells via incubation. The diacetate is readily hydrolyzed to 5-(and-6)-carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein (51015) by intracellular esterases.
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Cellular localization: Fluid phase tracer
  • pKa 4.8
  • Colors: Green
  • White solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₅H₁₄Cl₂O₉
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08459585
Numéro CAS: 127770-45-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40be66aec5594017b58cc575c813dffc9c770dd1&vid=601fd8847c504fad47b8a2de1b3197eb3cf61d76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité