6-Carboxyfluorescein ≥98% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
Fournisseur: Biotium
Attention
51020
51020.EA 180 EUR InStock
51020.
6-Carboxyfluorescein ≥98% (par HPLC) indicateur de pH fluorescent
6-Carboxyfluorescein
6-Carboxyfluorescein has a pKa of 6.5 and can be used as a pH sensor. The excitation spectrum of the dye responds to pH similarly to that of BCECF. Carboxyfluorescein can also be used as a tracer dye. The dye is membrane-impermeant and can be loaded into cells by microinjection or scrape loading.
  • λEx/λEm (pH 9) = 495/519 nm
  • pKa 6.5
  • Yellow orange solid soluble in water (pH>6), DMF or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₂₁H₁₂O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036873
Numéro CAS: 3301-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55462ecf1d90cd8fc0e3d006cd3bf5cf18695b6a&vid=93eb9da70e7f66fa5f5b624402beaa13ae182d22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité