Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Carboxy-2',7'-dichlorosulphonefluorescein ≥98% (par CCM) indicateur de pH fluorescent

Fournisseur: Biotium

51023
51023.EA 280 EUR InStock
51023.
5-Carboxy-2',7'-dichlorosulphonefluorescein ≥98% (par CCM) indicateur de pH fluorescent
5-Carboxy-2',7'-dichlorosulphonefluorescein
The pKa of 5-carboxy-2′,7′-dichlorosulfonefluorescein is near 4 and thus the dye is potentially an excellent pH indicator for acidic organelles.

  • λEx/λEm= 509/532nm (pH 9)
  • ε = 92,000
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Cellular localization: Fluid phase tracer
  • pKa 4.0
  • Colors: Green
  • Yellow solid soluble in DMSO, DMF or a buffer (pH >6)
  • Store at 4°C and protect from light


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3d716d23d6012464cee0ab5d91d66dcabe5ddf0&vid=011900f880052d11eba20af32c1336782b23ee96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité