Bleu de bromochlorophénol 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
510998-5G
510998-5GEA 189 EUR InStock
510998-5G
Bleu de bromochlorophénol 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Bleu de bromochlorophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
Point d'ébullition: 603 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…251 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00047291
Numéro CAS: 2553-71-1
EINECS: 219-861-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c822bab8d1d7b63116b681d3c9a5089edf85479&vid=229ca6d56146f55b96c751c119c976613cc777af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Titration with AgNO3
After Oxygen Combustion
94.5 - 105.5 %
Solubility (Turbidity)
10 mg/ml, Ethanol
Clear
Solubility (Colour) Faint Orange to Very Dark Orange
Wavelength
0.01 g/L, 0.1 N NaOH
586 - 590 nm
Extinction Coefficient ≥15000
Wavelength 306 - 310 nm
Visual Interval
pH 3.0 = Yellow
Pass
Visual Interval
pH 4.6 = Purple
Pass
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité