Appareil de filtration sous vide
Fournisseur: VWR Collection
511-0265EA 458 EUR InStock
511-0265 511-0266
Appareil de filtration sous vide
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
  • Disponible avec des flacons de 1000 ou 2000 ml
  • Entonnoir de capacité de 300 ou 500 ml
Appareil de filtration tout en verre, avec entonnoir, base en verre fritté, pince à ressort 47 mm et flacon de récupération à col rodé. Il est recommandé pour la filtration générale. Il permet notamment la filtration de solutions corrosives, l'élimination de particules dans les solvants HPLC et les analyses de filtration avec des disques d'extraction en phase solide. La base de support est dotée d'un disque fritté et scellé à large porosité.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité