VWR®, Porte-filtre, acier inoxydable
Fournisseur: VWR Collection
511-0666EA 292 EUR InStock
511-0666
VWR®, Porte-filtre, acier inoxydable
Porte-filtres
Porte-filtre en verre avec tamis en acier inoxydable de 47 mm, entonnoir en verre de 300 ml, pince à ressort en aluminium de 47 mm, base en verre de 47 mm, joint en PTFE et bouchon en silicone n° 8.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité