Funnels, with sintered glass filter plate
Fournisseur: Kavalier
632424334103 632424334204 632424334206 632424334303 632424334304 632424334306 632424334412
KAVA632424334103EA 991 EUR InStock
KAVA632424334103 KAVA632424334204 KAVA632424334206 511-0668 KAVA632424334304 KAVA632424334306 511-0669
Funnels, with sintered glass filter plate
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Made from borosilicate 3.3 glass. With integrated sintered glass filter plates of various porosities.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité