Sodium formiate solution
Fournisseur: Merck
51197-100ML
51197-100MLEA 214 EUR InStock
51197-100ML
Sodium formiate solution
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité