Unités de filtration centrifuge, Vivaspin® Endotest
Fournisseur: Sartorius
VS15RXETO
512-0640EA 221 EUR InStock
512-0640
Unités de filtration centrifuge, Vivaspin® Endotest
Filtres Filtres pour centrifugation
Pour 2 à 15 ml, membrane de triacétate de cellulose. Dispositif d'ultrafiltration à usage unique pour la concentration d'endotoxine et l'élimination des substances pouvant interférer avec le test LAL d'échantillons liquides. Ce dispositif est une unité d'ultrafiltration basée sur des colonnes de micro-centrifugation. Il peut être utilisé efficacement dans un rotor à godet oscillant ou à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger à fond conique de 50 ml.
  • Temps de manipulation minimisé
  • Idéal pour la concentration d'échantillons pour des applications sans endotoxine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité