Couvercles pour microplaques, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
7704-1001
512-1093EA 178 EUR InStock
512-1093
Couvercles pour microplaques, Whatman™
Couvercles Couvercles pour plaques
Couvercles universels compatibles avec les manipulations robotisées. Utilisables comme couvercles anti-poussières et pour éviter les éclaboussures ou la contamination lorsque les microplaques sont déplacées dans le laboratoire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité