Carte avec indicateur coloré pour sang, Whatman™
Fournisseur: QIAGEN
WB100014
512-1150EA 303 EUR InStock
512-1150
Carte avec indicateur coloré pour sang, Whatman™
Systèmes de stockage des acides nucléiques
Pour la collecte et le transport de sang et des fluides corporels.
  • Fabriqué à partir de papier filtre absorbant
  • Permet la collecte efficace d'échantillons
  • Doté d'un couvercle de protection qui favorise le séchage des échantillons et les protège contre le contact direct
  • Conçu pour la manipulation d'échantillons à court terme
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité