Forceps for membrane filters
Fournisseur: Sartorius
16625
512-3304EA 40.2 EUR InStock
512-3304
Forceps for membrane filters
Pinces
These filter forceps are made of high grade stainless steel.
  • Autoclavable, can be flamed
  • With smooth, flat tips for a careful, firm hold of the membrane filter
Membrane filters should only be handled with suitable tweezers in order to avoid contamination which can result from hand contact.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité