Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pressure filtration holder, stainless steel, 200 ml

Fournisseur: Sartorius
16249
512-3420EA 1130 EUR InStock
512-3420
Pressure filtration holder, stainless steel, 200 ml
Porte-filtres
Pour la filtration de plus petits volumes, l’appareil est relié directement à une source de pression. Pour la filtration jusqu’à 5 l de liquides faciles à filtrer (tampons, solution de comptage, solutions pour culture cellulaire) le récipient sous pression peut être utilisé.

  • Large filling opening to simplify addition of sample
  • Can be attached to a tripod and clamped down
  • With hose nipples

For the filtration of small volumes the holder is connected directly to a pressure source. For the filtration of up to 5 litre volumes of relatively easily filtrable liquids (e.g. buffer solutions, solutions for cell counters and tissue culture solutions), it is used in combination with a pressure tank. Large filling opening to simplify addition of sample. Can be attached to a tripod and clamped down.

With hose nipples

Autoclavable at max. +134 °C

Max. pressure: 10 bar

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité