Air monitoring membrane filters, Whatman™ PM2.5
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
7592-104
513-0118EA 626 EUR InStock
513-0118
Air monitoring membrane filters, Whatman™ PM2.5
Filtres Filtres à membrane
Une membrane fine en PTFE haute pureté dans un anneau de support en PP résistant aux produits chimiques numéroté séquentiellement pour la surveillance de l'air ambiant PM 2.5. Les membranes PM 2.5 ont un faible poids à vide pour des déterminations gravimétriques précises. La conception stable sur le plan thermique évite le risque de pli, maintient la membrane plate et rend le filtre compatible avec les systèmes robotisés.
  • Polypropylene support rings for robotic air sampling
  • Thermally stable design eliminates curling, keeps the membrane flat, and makes the filter robot-friendly
  • Sequentially numbered filters
  • Low tare mass for accurate gravimetric determinations
Fabriqués dans des conditions de salle propre. Ces filtres résistants aux produits chimiques et présentant un faible bruit de fond chimique permettent des déterminations sans interférence et précises. Ces membranes sont fabriquées sans colles et sans adhésifs.
Continuous air monitoring methods require a chemically resistant air sampling filter material that can withstand environmental pollution potentially containing a variety of contaminants and can still deliver accurate results.
PM2.5 PTFE membrane filters from Cytiva business also feature a thermally stable design, making them ideal for ambient air monitoring. These membranes come in a polypropylene support designed for use in robotic air sampling of ambient air pollution.
Alkalinity Max.: 25 µeq/g of filter - Test method: section 2.12 EPA/600/R-94/038b
Particle retention (0,3 mu m) Min.: 99,7% - Test method: ASTM D 2986-95a
Support ring width: 3,68 mm ±0,00 to 0,51 - Test method: template
Total support ring thickness: 0,38 mm ±0,04
Certifications: These air sampling filters conform to the PTFE Filters for EPA PM2.5 Reference Method, under the requirements of 40 CFR Part 50, Appendix L.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité