Systèmes de filtration sous vide sur flacon, membrane PES, Rapid-Flow™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
124-0045
513-1275EA 67.78 EUR InStock
513-1275
Systèmes de filtration sous vide sur flacon, membrane PES, Rapid-Flow™, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Rapid-Flow™ disposable filter units feature the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination.
  • Color coded according to membrane
  • Fastest flow rate and lowest clogging of comparable alternatives
  • 0.1 µm PES available for mycoplasma protection
  • 0.2 µm PES devices are stem cell and mouse embryonic assay (MEA) tested
Ideal for the filtration of cell culture media, serum, additives and buffers.
Non-pyrogenic and endotoxin free - Rapid-Flow filter units
More Product Information
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Collapse All
Désignation Type de membrane Capacité Ø membrane Taille de pore Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Unité complète PES 115 ml 50 mm 0,45 µm 12 513-1275P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité