L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filter holder with funnel, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0310-4000 DS0310-4050
513-3101EA 250 EUR InStock
513-3101 NALGDS0310-4050
Filter holder with funnel, Nalgene®
Porte-filtres
These graduated polysulfone filter holders can be used with any filtering flask or manifold that accepts a suitable rubber stopper with hole.
  • Environmentally friendly alternative to disposable filters
Filtration area, with analytical support plate: 11,25 cm².
Filtration area, with sterilisation support plate: 13,30 cm².
Information de livraison: Comes with one easy-to-use, no twist vacuum gasket which can replace a No. 7 or 8 rubber stopper with 15 mm hole.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité