Vacuum filtration manifold, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0345-0001
513-3451EA 2650 EUR InStock
513-3451
Vacuum filtration manifold, Nalgene®
Collecteurs
Vacuum filter funnel manifold for use with Nalgene analytical filter funnels and test filter funnels.
  • Made from stainless steel
  • Two-way valve with vent port
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité