Bouchons, en caoutchouc, avec un orifice, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0396-0080
513-3961EA 58.1 EUR InStock
513-3961
Bouchons, en caoutchouc, avec un orifice, Nalgene®
Bouchons Bouchons en caoutchouc
Ce bouchon à filtre en caoutchouc est destiné à une utilisation avec des entonnoirs de filtration de tests analytiques et un entonnoir de filtration avec pince. Taille : n° 8.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité