(±)-β-Citronellol, Supelco®
Fournisseur: Merck
51381-1ML
51381-1MLEA 322 EUR InStock
51381-1ML
(±)-β-Citronellol, Supelco®
(±)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002935
Numéro CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a34cc0050055588060f03aad2e4c03f3115f661&vid=9a34cc0050055588060f03aad2e4c03f3115f661&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité