1-Phénylazo-2-naphtol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51383-25MG
51383-25MGEA 146 EUR InStock
51383-25MG
1-Phénylazo-2-naphtol, Supelco®
1-Phénylazo-2-naphtol
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135 °C
Densité: 1.119 g/cm³ (151 °C)
Numéro MDL: MFCD00003911
Numéro CAS: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af169518ae2af52912b1ed51009a7dfa0558e18b&vid=ca585127052ae4a9e4e1941463107a45274e9bfd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité