Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptane ≥99.5%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger

5139-25EA 236.44 EUR InStock
5139-25
n-Heptane ≥99.5%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Heptane
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98 °C
Densité: 0.68
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (CH3(CH2)5CH3) (GC, corrected for water) min. 99.5 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.1
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.005

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité