Détecteurs de vapeurs organiques
Fournisseur: 3M
3551
514-0007EA 392 EUR InStock
514-0007
Détecteurs de vapeurs organiques
Systèmes de détection de gaz
Monitor uses the proven scientific principle of diffusion which involves the gradual mixing of molecules of two or more substances for measuring personal exposure in work areas of industries.
  • Ethylene oxide monitor utilises brominated carbon to collect and convert the reactive ethylene oxide to a more stable chemical derivative, 2-bromoethanol
  • Compound then desorbed with methylene chloride in methanol
  • Accuracy within ±25% for 8-hour samplings at 1 ppm
  • Accuracy within ±35% for 8-hour samplings at the action limit
Durée de vie de 18 mois.
Certifications: OSHA
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité