Formaldehyde monitor
Fournisseur: 3M
3721
514-0008EA 454 EUR InStock
514-0008
Formaldehyde monitor
Systèmes de détection de gaz
Les moniteurs utilisent le principe scientifique éprouvé de la diffusion, qui implique le mélange progressif des molécules de deux substances ou plus.
  • Les détecteurs de formaldéhyde utilisent un filtre imprégné de bisulfite et sont analysés par colorimétrie
  • Peut être utilisé pour un échantillonnage TWA de huit heures
  • Ne possède pas la sensibilité nécessaire pour la surveillance de la limite d'exposition à court terme (STEL)
Conçu pour mesurer l'exposition individuelle dans les zones de travail dans une variété d'industries.
Durée de conservation de 18 mois.
Certifications: Répond aux exigences de l'OSHA en matière de précision de ±25% à 0,5 - 5,0 ppm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité