Unités de filtration, MV 050, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10440020
514-0144EA 1470 EUR InStock
514-0144
Unités de filtration, MV 050, Whatman™
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Stainless steel vacuum filtration devices especially suitable for microbiological applications and also for analysis of residues, contamination tests and precipitate analysis.
  • Use up to 200 °C
  • Can be sterilised by dry heat up to 180 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité