Millex® Syringe Filters, HPF, Durapore (PVDF) Membrane with Glass Fibre Pre-filter, Merck
Fournisseur: Merck
SLHVMZ5NZ
514-0445EA 1010 EUR InStock
514-0445
Millex® Syringe Filters, HPF, Durapore (PVDF) Membrane with Glass Fibre Pre-filter, Merck
Filtres Filtres-seringue
These filters include multiple media: a graduated prefilter and a membrane filter for high throughput filtration of viscous or particle-laden solutions.
  • High-density polyethylene housing compatible with the most commonly used solvents
  • Multi-layer filter can improve throughput of high particulate/viscous samples
Applications include analytical sample preparation, wine analysis and general particulate removal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité