Membranes disques filtrantes, mélange d'esters de cellulose GN-4 Metricel®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
64679
514-0464EA 0 EUR InStock
514-0464
Membranes disques filtrantes, mélange d'esters de cellulose GN-4 Metricel®
Filtres Filtres à membrane
Membrane composée d'un mélange d'esters de cellulose hydrophiles GN-4 Metricel® pour les applications de contrôle de l'air. Se dissout totalement en suivant les procédures de digestion standard et respecte les exigences NIOSH pour le contrôle des métaux en suspension dans l'air et de l'amiante.
  • Nettoie complètement, présente très peu d'artefacts et permet de minimiser les interférences lors du comptage des fibres
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité