Unités de filtration sous vide avec tubes coniques, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
564-0020
514-0590EA 93 EUR InStock
514-0590
Unités de filtration sous vide avec tubes coniques, Nalgene®
Filtres Unités de filtration sous vide
Membrane Supor® machV PES, entonnoir en PS, tube en PP. La solution optimale pour des petits volumes en culture cellulaire. Offre une filtration propre de 20 à 50 ml de milieu ou de tampon.
  • Faible adsorption protéique
  • Non cytotoxique et non pyrogène
Information de livraison: Livré assemblé avec tube conique de 50 ml et bouchon séparé. Inclut deux supports réutilisables dans chaque boîte.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité