Sampling head, MD8 Airscan®
Fournisseur: Sartorius
16746-01-SHB
514-1293EA 5980 EUR InStock
514-1293
Sampling head, MD8 Airscan®
Filtres Unités de filtration sous vide
Sampling head with bayonet connection.
  • Flexible operating conditions
  • Generates a vacuum and pumps a defined air sample volume from the ambient air
The bayonet connector accommodates the filter adapter. Sampling heads with a bayonet connection are particularly suitable for applications where the sampling head is not installed in a system.
Informations de commande: Supplied without accessories.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité