Pipette controller, Falcon®
Fournisseur: Corning
357469
514-1457EA 170 EUR InStock
514-1457
Pipette controller, Falcon®
Pipettes Pipeteurs
This light, ergonomic, motorised pipette controller is designed for use with glass and plastic serological pipettes from 0,5 to 100 ml.
  • Ergonomic design for exceptional comfort
  • Nosepiece with autoclavable pipette holder and filter
  • Ergonomically positioned finger triggers provide comfortable grip
  • Conveniently positioned switches change operating modes and speeds quickly to handle different liquid volumes and viscosities
  • LCD display for continuous visualisation of speed, modes, and battery status
  • Easy access to the battery compartment
  • Filters, pipette holder and nosepiece are autoclavable
Information de livraison: Supplied with a two-position charging stand, a universal battery charger, three batteries, two 0,2 μm and two 0,45 μm hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) filters.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité