Filtres-seringue, Acrodisc® DMSO-safe
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4433
514-4011EA 168 EUR InStock
514-4011
Filtres-seringue, Acrodisc® DMSO-safe
Filtres Filtres-seringue
Pour des solutions contenant du diméthylsulfoxyde (DMSO). Stérilisation des milieux utilisés pour la cryopréservation cellulaire.
Membrane en nylon, boîtier en PP, stérile.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité