Capsules HEPA
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12144
514-4092EA 174 EUR InStock
514-4092
Capsules HEPA
Filtres Filtres de ventilation
Conçues pour fournir un air exempt de bactéries (HEPA) pour les applications stériles. Membrane poreuse fournissant un débit d'air élevé à une pression différentielle faible et permettant d'allonger la durée de vie du filtre.
  • Can be used for non sterilising liquid prefiltration
Membrane: Versapor®; boîtier: PP.
Ensures particulate free air with 99,97% retention of 0,3 µm DOP aerosol (ASTM D 2986-71).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité