Filtres à évent, AcroVent®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4249
514-4108EA 178 EUR InStock
514-4108
Filtres à évent, AcroVent®
Filtres Filtres de ventilation
Dispositif économique à usage unique réduisant les risques de contamination. Idéal pour les conduites de gaz des incubateurs CO₂.
Membrane en PTFE hydrophobe, boîtier en PP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité