L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filtres d'aération, Acro® 50
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 412 EUR InStock
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres Filtres de ventilation
Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.
Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité