Filtres à évent, Vacushield™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4402
514-4115EA 88.4 EUR InStock
514-4115
Filtres à évent, Vacushield™
Filtres Filtres de ventilation
Protège les vannes et les composants de pompe contre les dommages dus à des liquides. Protège le personnel de laboratoire des dangers biologiques potentiels, et des contaminants aérosols et en suspension dans l'air.
Membrane en PTFE hydrophobe, boîtier en PP
Rétention des aérosols : 99,97% des particules DOP de 0,3 µm à 32 L/min/100 cm²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité