Fluorobenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Phenylfluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
51411-5ML-F
51411-5ML-FEA 61.1 EUR InStock
51411-5ML-F
Fluorobenzène, Supelco®
Fluorobenzène
Formule: C₆H₅F
MW: 96,1 g/mol
Point d'ébullition: 85.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.023 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
ONU: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81a85a0b6d369f10ec15227c883c0d6a84c9b89c&vid=54a32e617647cb643a7012802b26e78ef10f5c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité